Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires en verre Assistent™ pour microscopie
Code produit. 12200782
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12200782
Marque: Karl Hecht™ 41001112
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les verres protecteurs circulaires Karl Hecht™ Assistent™ pour microscopie sont en verre borosilicaté ultra transparent, empêchant ainsi quasiment toute distorsion des couleurs.
  • Résistance hydrolytique la plus élevée.
    • Classe hydrolytique : 1.
  • Résistance chimique.
    • Émission d’alcalis : environ 15 à 24 μg de verre Na2O/g.
  • Adaptés aux microscopies fluorescentes.
  • Pour l’éclairage au mercure, veuillez filtrer les lignes de mercure avec des longueurs d’onde plus courtes que 313 nm pour une meilleure évaluation.
  • Coupe précise, sans défaut.
Spécification
Type de produit Lamelles de microscope
Forme Rond
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Diamètre (métrique) 12 mm
Certifications CE
Quantité 100/boîte