Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires en verre Assistent™ pour microscopie
Code produit. 10033631
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10033631
Marque: Karl Hecht™ 1001/0030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les verres protecteurs circulaires Karl Hecht™ Assistent™ pour microscopie sont en verre borosilicaté ultra transparent, empêchant ainsi quasiment toute distorsion des couleurs.
  • 0,13 à 0,16 mm d’épaisseur
  • Excellente planéité
  • Avec marquage CE
  • Résistance optimale aux attaques chimiques
  • Indice de réfraction finement adapté aux microscopes
  • Haute transmission spectrale
  • Excellente qualité interne du verre, avec quasiment aucunes inclusions, stries, bulles, traces, etc.
  • En boîtes de 100 pièces, 10 boîtes dans un carton
Spécification
Type de produit Lamelles
Forme Circulaire
Matériau Verre
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Diamètre (métrique) 30 mm
Certifications CE
Quantité 100/boîte