Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires en verre Assistent™ pour microscopie
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- 0,13 à 0,16 mm d’épaisseur
- Excellente planéité
- Avec marquage CE
- Résistance optimale aux attaques chimiques
- Indice de réfraction finement adapté aux microscopes
- Haute transmission spectrale
- Excellente qualité interne du verre, avec quasiment aucunes inclusions, stries, bulles, traces, etc.
- Boîtes de 100 pièces, 10 boîtes en carton
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lamelles |
| Forme | Circulaire |
| Matériau | Verre |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Certifications | CE |
| Quantité | 100/boîte |