Learn More
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™
La conception à centrage automatique brevetée permet un accès indépendant aux membranes apicale et basolatérale de la monocouche cellulaire. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable constitue une solution idéale pour l’étude des cellules adhérentes et non adhérentes.
Marque: Corning™ 3415
402.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les supports perméables, également appelés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées cellulaires indépendantes et dépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser des inserts de culture cellulaire pour :
- Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble étroitement à un état in vivo
- Permettre aux cellules polarisées de mener des activités métaboliques de manière plus naturelle car les cellules se nourrissent à la fois apicalement et basolatéralement
- Cellules de co-culture avec ou sans contact cellule-à-cellule
- Concevoir une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et revêtements de 10 μm d’épaisseur de membrane translucide
- Tailles de pores allant de 0,4 μm à 8 μm de diamètre
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Fournis dans des plaques à puits multiples
- La membrane doit être colorée pour que les cellules soient visibles
- Stérile
Spécification
Inserts x 12/ plaque à 24 puits | |
PC | |
3 μm | |
Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne | |
4 plaques ; 12 inserts/plaque | |
Transparent | |
Stérile |
0.33 cm2 | |
0,6 ml | |
Inserts microporeux préchargés dans les plaques de culture de tissu | |
6,5mm | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Traitée pour culture tissulaire | |
24 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
42Heures
16Minutes
19Secondes
19