Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10718502 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 mu;m
Couleur:
Translucide
Transparente
Conditionnement:
48 pièces
Code produit. 10718502
Marque: Falcon™ 353492
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des plaques à 24 puits. Les inserts de culture cellulaire Falcon™ (culture cellulaire sur des supports perméables) entraînent une meilleure différenciation morphologique et/ou physiologique de nombreux types de cellules.
  • Les membranes en PET poreuses ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
  • Membrane en PET à faible capacité de liaison protéique
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Grande variété de configurations incluant 6, 12 et 24 puits
  • Une vaste sélection de taille des pores de membrane, 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
  • Emballées dans des blisters individuels, 48 inserts / boîte
  • Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
  • La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Bestellinformation
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Surface de culture 0,3 cm2
Matériau PET
Densité des pores 2.0 plusmn; 0.2 x 10sup5/sup/cmsup2/sup
Porosité 3 μm
Type Membrane
À utiliser avec (équipement) Plaque à 24 puits
Diamètre (métrique) du filtre 6,4mm
Nb par paquet 8/boîte
Nbre par carton 48/carton
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Couleur Translucide
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt