Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 96 puits
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en polystyrène blanches ou noires à 96 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
Marque: Corning™ 3789A
515.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Interférences minimales entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
- Volumes utiles recommandés de 75 à 200 μl
- Disponibles non traitées pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunoessai, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 320 µl à 360 µl
- Volume utile : 75 µl à 200 µl
- Choix de fond plat, rond ou en forme de V
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Blanc | |
96 | |
Non stérile | |
U | |
100/boîte |
Sans couvercle | |
À liaison moyenne | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Non traité | |
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
24Heures
15Minutes
10Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%