Learn More
Corning™ Microplaques EIA/RIA à 96 puits en polystyrène transparent
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3797
238.68 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24284" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
À liaison moyenne | |
Sans couvercle | |
25/paquet | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
4 x 25 |
Étalon | |
8 x 12 | |
Non traitée | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Non traité | |
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes. | |
25/boîte |