Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3798
250.88 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24140" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Non traitée | |
EIA/RIA | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
4 sachets intérieurs de 25 | |
Transparent | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Non traité | |
Traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes. | |
25/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Analyse et tests de contrôle qualité
Économisez jusqu'à 59% sur notre sélection premium pour l’analyse et les tests de contrôle qualitéCode promotionnel: 24140Expire: 2025-08-24
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 59%