Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3366
334.82 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
À liaison élevée | |
Sans couvercle | |
Sachets de 25 | |
Transparent | |
PS | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Étalon | |
8 x 12 | |
Liaison élevée | |
EIA/RIA | |
330 μl | |
75 à 200 μl | |
Liaison élevée | |
Capables de lier un milieu (gt;10kD) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes. | |
25/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
24Heures
15Minutes
39Secondes
54Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%