Learn More
Corning™ Raccords de manipulation de milieu Réutilisable
Introduisez le milieu de façon aseptique dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
542.44€ - 684.34€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Nbre par carton | 1/carton |
Nb par paquet | 1/boîte |
Type de produit | Raccord pour manipulation de milieux |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tubulure | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tubulure | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10403382
|
Corning™
4519-114 |
0,31 cm | 2 tubes ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L |
650.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10717994
|
Corning™
4519-112 |
0,31 cm | 2 tubes ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L |
650.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10265982
|
Corning™
4519-116 |
0,63 cm | 2 tubes ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L |
684.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10367762
|
Corning™
4519-118 |
0,63 cm | 2 tubes ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L |
684.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10768374
|
Corning™
4519-122 |
0,31, 0,63 cm | 2 tubes ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L |
663.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10275982
|
Corning™
4519-120 |
0,31, 0,63 cm | 2 tubes ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L |
663.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10541673
|
Corning™
4519-126 |
1,27 cm | Tube x 1 ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L |
584.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10778374
|
Corning™
4519-124 |
1,27 cm | Tube x 1 ; Type de tube : Droit | Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L |
542.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Peuvent être utilisés avec les raccords de la sonde du capteur et les raccords de manipulation de gaz ; permettent aux flacons rotatifs de fonctionner en tant que bioréacteurs
- Raccords équipés d’un insert en PET avec joint torique Viton™ et bouchon de scellage en PP
- Les tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous Noryl™ avec ferrules intégrées
- Entièrement autoclavables
Spécification
Orange | |
1/carton | |
Raccord pour manipulation de milieux | |
Autoclavable | |
Non stérile |
Polypropylène | |
1/boîte | |
GL 45 | |
Non | |
45 mm (environ) |