Learn More
Corning™ Raccords de manipulation de milieu Réutilisable
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tubulure:
0,31 cm
0,31, 0,63 cm
0,63 cm
1,27 cm
Description:
2 tubes ; Type de tube : Droit
Tube x 1 ; Type de tube : Droit
À utiliser avec (équipement):
Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L
Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisé pour introduire le milieu de façon aseptique dans les flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux.
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Les filtres à gaz sont en PTFE, avec une porosité de 0,2 μm.
- Les 316 tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Description | 2 tubes ; Type de tube : Droit |
| Diamètre (impériale) externe | 0,125 po |
| Diamètre (métrique) de la tubulure | 0,31 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L |
| Comprend | Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées |
| Nbre par carton | 1/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | Raccord pour manipulation de milieux |
| Afficher plus |