Learn More
Corning™ Raccords de manipulation de milieu Réutilisable
Introduisez le milieu de façon aseptique dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
Marque:  Corning™ 4519-116
Code produit. 10265982
  • 709.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé pour introduire le milieu de façon aseptique dans les flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux.
  • Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
  • Les filtres à gaz sont en PTFE, avec une porosité de 0,2 μm.
  • Les 316 tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
2 tubes ; Type de tube : Droit
0,63 cm
Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées
1/boîte
GL 45
Non
Bouchon à vis
Polypropylène
1/4 in.
Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L
1/carton
Raccord pour manipulation de milieux
Autoclavable
Non stérile
45 mm (environ)