Learn More
Corning™ Raccords de manipulation de milieu Réutilisable
Introduisez le milieu de façon aseptique dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
Marque: Corning™ 4519-126
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour introduire le milieu de façon aseptique dans les flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux.
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Les filtres à gaz sont en PTFE, avec une porosité de 0,2 μm.
- Les 316 tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Orange | |
Tube x 1 ; Type de tube : Droit | |
1,27 cm | |
1/carton | |
Raccord pour manipulation de milieux | |
Autoclavable | |
Non stérile | |
45 mm (environ) |
Polypropylène | |
1/2 in. | |
Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L | |
1/boîte | |
GL 45 | |
Non | |
Bouchon à vis |