Learn More
Corning™ Raccords de manipulation de milieu Réutilisable
Code produit. 10768374 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tubulure:
0,31 cm
0,31, 0,63 cm
0,63 cm
1,27 cm
Description:
2 tubes ; Type de tube : Droit
Tube x 1 ; Type de tube : Droit
À utiliser avec (équipement):
Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L
Pour flacons à bras latéral vertical de 8 l ou 15 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10768374
Marque: Corning™ 4519122
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Introduisez le milieu de façon aseptique dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
  • Utilisé pour introduire le milieu de façon aseptique dans les flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux.
  • Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
  • Les filtres à gaz sont en PTFE, avec une porosité de 0,2 μm.
  • Les 316 tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Description 2 tubes ; Type de tube : Droit
Diamètre (impériale) externe 1/8 et 1/4 po.
Diamètre (métrique) de la tubulure 0,31, 0,63 cm
À utiliser avec (équipement) Pour flacons à bras latéral vertical de 36 L
Comprend Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Raccord pour manipulation de milieux
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 45 mm (environ)