Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Corning™ 3701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Étalon | |
0,06 cm2 | |
20/boîte ; 100/carton | |
PS | |
20 à 80 μl | |
Culture cellulaire | |
Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage | |
20/boîte |
Avec couvercle | |
16 x 24 | |
Transparent | |
384 | |
Stérile | |
Plat | |
100/boîte | |
100/boîte |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire > Standard, avec couvercle ; Traitement pour culture tissulaire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu