Learn More
Falcon™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Contenu et stockage | conditions ambiantes |
| Surface de culture | 10 mmsup2/sup |
| Array | 16 x 24 |
| Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’automatisation |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Afficher plus |