Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène Non cytotoxiqueCompatible avec les systèmes automatisésVolume utile flexibleProfil de puits à coins arrondis
- Empilable
- Puits à code alphanumérique
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 110 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Volume total (métrique) du puits | 131 μl |
| Afficher plus |