Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Plate, TC Surface, Pack of 10
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Thermo Scientific™ 164688
272.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc en polystyrène transparentes 384 puits avec surfaces traitées et non traitées pour la culture cellulaire sont optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 384 puits permettent de réduire le volume des échantillons et des réactifs et, donc, de réaliser des économies et d’analyser davantage d’échantillons. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
Les plaques Nunc en polystyrène 384 puits ont une géométrie arrondie à puits carrés, éliminant ainsi l’effet capillaire.- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Code-barres personnalisé disponible
- Volumes utiles flexibles : 10 à 100 μl
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles | |
Avec couvercle | |
Traitement Nunclon Delta ; avec couvercle ; stérile ; 10 / 30 | |
10 sachets, 30 boîtes | |
Transparent | |
Polystyrène | |
384 | |
Stérile | |
Plat | |
10 |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,084 cm2/puits | |
16 × 24 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
120 μl | |
10 à 100 μl | |
Nunclon Delta | |
30 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419547 | Certificat de traitement | 14/02/2025 | 164688 |
1419710 | Certificat de traitement | 06/02/2025 | 164688 |
184876 | Certificat de conformité | 06/02/2025 | 164688 |
1419710 | Certificat de conformité | 07/01/2025 | 164688 |
184876 | Certificat d'irradiation | 31/01/2025 | 164688 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
11Heures
0Minutes
18Secondes
54 -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
4Heures
0Minutes
18Secondes
54Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.