Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer de 5 L en polycarbonate
En PC non cytotoxique USP classe VI garantissant une parfaite clarté optique et une excellente résistance mécanique. Le flacon Erlenmeyer Corning™ en PC de 5 L est prêt à l’emploi pour une mise à l’échelle efficace des cultures en suspension et offre l’avantage d’un faible encombrement.
Marque: Corning™ 431684
545.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le flacon Erlenmeyer Corning™ 5 L est conçu pour augmenter les cultures en suspension tout en offrant l’avantage d’un faible encombrement. Les flacons sont prêts à l’emploi, idéal pour les applications de culture des agitateurs, et le stockage.
- Disponible avec un fond plat ou à baffles
- Graduations moulées pour plus de précision
- Niveau garanti d’assurance de stérilité (SAL) le plus élevé de 10-6
- Apyrogène et sans RNase / DNase
- Les flacons Erlenmeyer sont autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 20 minutes. L’autoclavage répété affaiblit le flacon et n’est pas recommandé. Le bouchon ventilé n’est pas autoclavable.
Spécification
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
Polystyrène | |
Oui | |
À baffles |
Polypropylène | |
5 L | |
Autoclavable | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.