Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer de 5 L en polycarbonate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
En PC non cytotoxique USP classe VI garantissant une parfaite clarté optique et une excellente résistance mécanique. Le flacon Erlenmeyer Corning™ en PC de 5 L est prêt à l’emploi pour une mise à l’échelle efficace des cultures en suspension et offre l’avantage d’un faible encombrement.
Marque:  Corning™ 431685
500.96 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15397230
  • 549.00€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Le flacon Erlenmeyer Corning™ 5 L est conçu pour augmenter les cultures en suspension tout en offrant l’avantage d’un faible encombrement. Les flacons sont prêts à l’emploi, idéal pour les applications de culture des agitateurs, et le stockage.
  • Disponible avec un fond plat ou à baffles
  • Graduations moulées pour plus de précision
  • Niveau garanti d’assurance de stérilité (SAL) le plus élevé de 10-6
  • Apyrogène et sans RNase / DNase
  • Les flacons Erlenmeyer sont autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 20 minutes. L’autoclavage répété affaiblit le flacon et n’est pas recommandé. Le bouchon ventilé n’est pas autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Système Cell Factory EasyFill
Polystyrène
Oui
unie
Polypropylène
5 L
Autoclavable
Stérile
Ventilé/Fermé
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot34324011 Type de certificatCertificat de qualité Date30/03/2025 Catalog Number431685
Numéro de lot29624010 Type de certificatCertificat de qualité Date30/03/2025 Catalog Number431685
Numéro de lot26224009 Type de certificatCertificat de qualité Date26/03/2025 Catalog Number431685
Numéro de lot03624002 Type de certificatCertificat de qualité Date01/03/2025 Catalog Number431685
Numéro de lot25624008 Type de certificatCertificat de qualité Date18/02/2025 Catalog Number431685
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    30
    Heures
    4
    Minutes
    38
    Secondes
    37
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons Erlenmeyer de 5 L en polycarbonate > Flacon Erlenmeyer ; En PC ; Fond plat ; 5 L
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.