Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inoxydable 18/10
Code produit. 11815061
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
Longueur (métrique) de lame:
5 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
6 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
7 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) de lame:
3 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
4 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
5 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11815061
Marque: Bochem™ 3344
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules micro-cuillères en acier inox 18/10 Bochem™ remplissent une grande variété de fonctions en laboratoire.
  • Acier inox 18/10
Spécification
Quantité 10 Paquets
Forme Extrémité cuillère/extrémité lame
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 5 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) 5 mm
Largeur (métrique) de lame 3 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
Dimensions (L x l) 150 x 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm