Learn More
MP Biomedicals™ Pointes pour pipettes à déplacement positif
Compatible avec la plateforme Saftest
Marque: MP Biomedicals™ 07DP1035
106.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cônes de rechange pour pipettes de déplacement positif 10-100 µl, numéro de catalogue 07WS1075 pipeteur
- Les capillaires et les pistons sont pré-assemblés et pré-stérilisés
- En racks de 60
Spécification
10 à 100 μl | |
Dégradation et oxydation des lipides | |
Pointes de pipettes à déplacement positif |
Système SafTest | |
Boîte | |
60 Paquets |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Pointes pour pipettes à déplacement positif > 60/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu