Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer de 5 L en PC
En PC non cytotoxique USP classe VI garantissant une parfaite transparence optique et une excellente résistance mécanique. Le flacon Erlenmeyer Corning™ en PC de 5 L est prêt à l’emploi pour une mise à l’échelle efficace des cultures en suspension et offre l’avantage d’un faible encombrement.
549.00€ - 574.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Description | Système Cell Factory EasyFill |
Capacité (métrique) | 5 L |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Forme du fond | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Forme du fond | Price | Quantity & Availability | |||||
15320591
|
Corning™
431684 |
À baffles |
574.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15397230
|
Corning™
431685 |
unie |
549.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles avec un fond à baffles ou un fond plat
- Graduations moulées pour des mesures précises
- Le bouchon ventilé non autoclavable en PP USP classe VI est exempt de métaux lourds.
- Grand bouchon permettant l’échange de gaz continu tout en garantissant la stérilité et en empêchant les fuites
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNase / DNase
- Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
- Idéaux pour les applications de culture avec agitateur et le stockage
Autoclavables une fois à 121°C, 15 psi pendant 20 minutes. L’autoclavage répété est déconseillé car il affaiblit le flacon.
Specifications
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
Polystyrène | |
Oui | |
Ventilé/Fermé |
Polypropylène | |
5 L | |
Autoclavable | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.