Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar™
La technologie des polymères liés réduit la liaison de protéines et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons. Les microtubes à centrifuger™ en plastique à faible liaison Corning™ Costar™ résistent à des forces pouvant atteindre 17 000 x g.
Marque: Corning™ 3207
36.44 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
Dotés d’une technologie de polymère lié qui réduit la liaison des protéines et des acides nucléiques pour une meilleure récupération d’échantillon. Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Corning™ Costar™ résistent à des forces pouvant atteindre 17 000 x g.
- Fournis non stériles et autoclavables.
- Graduations externes et emplacement d’écriture dépoli pour faciliter l’identification des échantillons.
- L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées.
- Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique.
- Résiste à une FCR maximale de 17 000 x g.
- Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar présentent une technologie des polymères liés réduisant la liaison protéique et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons.
- Sans RNAse / DNAse.
Spécification
Bouchon à clipser | |
Naturel | |
Autoclavable | |
Naturel | |
250/Bte | |
Oui | |
Conique | |
Microtube à centrifuger |
Sans DNase ni RNase | |
Polypropylène | |
1,7 mL | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Bouchon à clipser | |
17000 ×g |