Learn More
Epredia™ Paniers et supports de lames pour colleuses de lamelles Epredia™ ClearVue™
Utilisez ces paniers et supports de lames avec la colleuse de lamelles Epredia™ ClearVue™ pour la rendre compatible avec n’importe quel système de coloration de lamelles automatisé.
Marque: Epredia™ A79210064
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez ces paniers de lames et supports avec la colleuse de lamelles Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™.
- Permettent la compatibilité de l’équipement avec une grande variété de systèmes de coloration différents
- Peuvent être chargés selon différentes combinaisons
- Vendus par lots de cinq
Spécification
Panier / support pour colleuses de lamelles | |
Colleuse de lamelles Epredia ClearVue | |
5 Paquets |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Paniers et supports de lames pour colleuses de lamelles Epredia™ ClearVue™ > Paniers compatibles Gemini (glissières noires) ; 5/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu