Learn More
Merck Inserts de plaque de culture Millicell™
Code produit. 10094680 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
12 mm
30mm
30 mm
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 24 puits
Plaque à 6 puits
Hauteur (métrique):
5 mm
10,5mm
13mm
Surface de culture:
0,6cmsup2/sup
4,2 cm2
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10094680
Marque: Merck PICM0RG50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique. Les inserts pour plaque de culture Millicell™ comprennent des membranes en PTFE Biopore™ avec des pores de 0,4 μm. Inserts de 30 ou 12 mm prêts à l’emploi pour plaques à 6 et 24 puits.
Membranes microporeuses et transparentes
  • Permettent l’accès à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral
  • Favorisent l’adhérence, la croissance et la différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
  • Membranes hydrophiles Biopore™ en PTFE pour les études de croissance neurale et de développement embryonnaire
  • Elles sont inertes et permettent une visualisation répétée de cellules vivantes à travers la membrane
  • Conviennent aux études de transport et de perméabilité, aux co-cultures pour les études d’interaction cellule-cellule, aux tests de toxicité in vitro, aux études de métastases de cellules tumorales et aux cultures organotypiques
Inserts prêts à l’emploi
  • Conviennent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparées pour les techniques de MEB et de MET
  • Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre : 0,6cm2
  • Surface de croissance effective pour les inserts de 30 mm de diamètre : 4,2cm2
  • Compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Surface de culture 4,2 cm2
Matériau Bioporetrade; PTFE
Porosité 0,4 μm
Type Insert de culture
À utiliser avec (équipement) Plaque à 6 puits
Diamètre (métrique) du filtre 30 mm
Hauteur (métrique) 5 mm
À utiliser avec Plaque à 6 puits, plaque à 24 puits
Stérilité Stérile
Nbre de puits 6, 24