Learn More
Corning™ Flacon rotatif carré en polystyrène avec surface étendue et bouchon Easy Grip Code produit.: 10469901
Expédition estimée: 29-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Corning™ Flacon rotatif carré en polystyrène avec surface étendue et bouchon Easy Grip
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10469901 Tous les produits Corning Produits
2/sachet
Click to view available options
Conditionnement:
2/sachet
20/sachet
6/sachet
Code produit. 10469901
Marque: Corning™ 430852
Expédition estimée: 29-08-2025
Structure nervurée qui double la surface de croissance sans avoir à augmenter la taille du flacon. Les flacons rotatifs à surface de culture étendue Corning™ offrent une structure en PS monobloc sans soudure empêchant la déformation ou l’inclinaison pendant l’utilisation.
Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Fabrication monobloc transparente en polystyrène
  • Toutes les bouteilles ont des numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Stérile
  • Apyrogènes
  • La conception nervurée fournit deux fois la surface avec les mêmes dimensions extérieures
Informations sur la commande
Conditionnement : 2 flacons par sachet, 5 flacons par sachet ou 20 flacons par plateau
Certifications
Produit certifié apyrogène
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Certifications et labels de qualité
    • Label Energy Star
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau PS
Nbre par carton 40/carton
Nb par paquet 2/Bte
Conditionnement 2/sachet
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 1700 cm2
Couleur de bouchon Orange
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Easy Grip
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot23124005 Type de certificatCertificat de qualité Date03/01/2025 Catalog Number430852
Numéro de lot16624504 Type de certificatCertificat de qualité Date14/12/2024 Catalog Number430852
Numéro de lot31823003 Type de certificatCertificat de qualité Date25/05/2024 Catalog Number430852
Numéro de lot03922003 Type de certificatCertificat de qualité Date15/05/2024 Catalog Number430852
Numéro de lot03922003 Type de certificatCertificat de conformité Date04/04/2024 Catalog Number430852
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacon rotatif carré en polystyrène avec surface étendue et bouchon Easy Grip >