Learn More
Corning™ Flacons rotatifs jetables
Tous les produits Corning Produits
Description
- Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en polyéthylène haute densité
- Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
Informations sur la commande
La taille en 490 cm2 n’est pas graduée et est fournie avec un bouchon à joint ; le flacon plus grand est doté de graduations imprimées en noir et de bouchons faciles à saisir.
Certifications
Certifié apyrogène pour des performances constantes.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Label Energy Star
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
Capacité | 74,3 oz., 2200 ml |
Capacité (métrique) | 2200 ml |
Capacité (impériale) | 74,3 oz. |
Diamètre (impériale) | 4,6 in |
Diamètre (impériale) du col externe | 1,77 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 45mm |
Matériau | PS |
Conditionnement | 36/boîte |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 850 cm2 |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Product Information
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
06824002 | Certificat de qualité | 24/06/2024 | 430851 |
26623004 | Certificat de qualité | 12/12/2023 | 430851 |
26423003 | Certificat de qualité | 18/11/2023 | 430851 |
18622501 | Certificat de qualité | 22/08/2023 | 430851 |
31923007 | Certificat de conformité | 03/04/2024 | 430851 |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.