Learn More
Corning™ Flacons rotatifs jetables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10507142 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Surface de croissance cellulaire:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Type de bouchon:
Bouchon standard
Easy Grip
Ventilé
Conditionnement:
20/boîte
22/boîte
36/boîte
40/boîte
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
44 pièces
Code produit. 10507142
Marque: Corning™ 430849
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PS vierge optiquement transparent pour une excellente visibilité et traités pour culture tissulaire pour offrir une adhérence des cellules maximale. Les flacons rotatifs jetables Corning™ permettent la mise à l’échelle initiale des cellules adhérentes avec une exposition intermittente des cellules à l’air et au milieu.
  • Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en polyéthylène haute densité
  • Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
  • Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
Informations sur la commande
La taille en 490 cm2 n’est pas graduée et est fournie avec un bouchon à joint ; le flacon plus grand est doté de graduations imprimées en noir et de bouchons faciles à saisir.
Certifications
Certifié apyrogène pour des performances constantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 74,3 oz., 2200 ml
Capacité (métrique) 2200 ml
Capacité (impériale) 74,3 oz.
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau PS
Conditionnement 40/boîte
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Couleur de bouchon Orange
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Easy Grip
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.