Learn More
Corning™ Flacon rotatif carré en polystyrène avec surface étendue et bouchon Easy Grip
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
2/sachet
20/sachet
6/sachet
Description
Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Fabrication monobloc transparente en polystyrène
- Toutes les bouteilles ont des numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
- Stérile
- Apyrogènes
- La conception nervurée fournit deux fois la surface avec les mêmes dimensions extérieures
Informations sur la commande
Conditionnement : 2 flacons par sachet, 5 flacons par sachet ou 20 flacons par plateau
Certifications
Produit certifié apyrogène
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Label Energy Star
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
Diamètre (impériale) | 4,6 in |
Diamètre (impériale) du col externe | 1,77 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Matériau | Polystyrène |
Nbre par carton | 20/carton |
Nb par paquet | 20/Bte |
Conditionnement | 20/sachet |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 1700 cm2 |
Couleur de bouchon | Orange |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Product Information
Product Information
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacon rotatif carré en polystyrène avec surface étendue et bouchon Easy Grip >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu