Learn More
Corning™ Flacon rotatif en polystyrène CellBIND™ avec bouchon Easy Grip
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Surface de croissance cellulaire:
1700 cm2
850 cm2
Type de bouchon:
Easy Grip
Orifice facile à saisir
Couleur de bouchon:
Orange
Rouge
Description
- Le bouchon à évent facile à saisir est conçu pour les applications nécessitant des échanges gazeux homogènes et est doté de rainures larges permettant une manipulation ergonomique
- Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en polyéthylène haute densité
- Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
- Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
- Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
Certifications
Produit certifié apyrogène
Compliance
Sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Label Energy Star
- Certifications et labels de qualité
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Diamètre (impériale) | 4,6 in |
Diamètre (impériale) du col externe | 1,77 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Matériau | Polystyrène |
Nbre par carton | 40/carton |
Nb par paquet | 2/Bte |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 850 cm2 |
Couleur de bouchon | Rouge |
Traitement de surface | Surface CellBIND Corning |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Product Information
Product Information
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
06022001 | Certificat de conformité | 12/01/2024 | 431329 |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacon rotatif en polystyrène CellBIND™ avec bouchon Easy Grip >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu