Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
388.26€ - 650.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène, PEHD vierge |
Description | Système Cell Factory EasyFill |
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec (application) | Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe du col | Type de bouchon | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe du col | Type de bouchon | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10022611
![]() ![]() |
Corning™
431144 |
250 à 380 ml | 3,1 cm | Bouchon à vis, Ventilé/Fermé | 25 ml |
650.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10352742
![]() ![]() |
Corning™
431145 |
500 ml | 4,3 cm | Bouchon à vis, Ventilé/Fermé | 50 ml |
435.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10537041
![]() ![]() |
Corning™
431146 |
1 L | 4,3 cm | Bouchon à vis pour membrane | 50 ml |
541.04€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10114101
![]() ![]() |
Corning™
431147 |
1 L | 4,3 cm | Bouchon à vis, Ventilé/Fermé | 50 mL |
605.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10045411
![]() ![]() |
Corning™
431143 |
125 à 190 ml | 2,6 cm | Bouchon à vis, Ventilé/Fermé | 25 ml |
595.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10654541
![]() ![]() |
Corning™
430421 |
125 à 190 ml | 2,6 cm | Bouchon à vis pour membrane | 25 ml |
466.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10716851
![]() ![]() |
Corning™
430183 |
250 à 380 ml | 3,1 cm | Bouchon à vis pour membrane | 25 ml |
554.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10664541
![]() ![]() |
Corning™
430422 |
500 ml | 4,3 cm | Bouchon à vis pour membrane | 50 ml |
388.26€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
- Peuvent être utilisés pour les cultures ou le stockage de milieux
- Gradués, à col large
- Emballés individuellement
- Stérilisés aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Sans RNase / DNase
- Bouchons à vis en PP à deux positions standard ou bouchons ventilés avec membrane hydrophobe de 0.2 μm
- Autoclavables conformément aux instructions fournies
Spécification
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs | |
1/Paquet | |
Large |
Polypropylène, PEHD vierge | |
Polystyrène | |
Vertical | |
Oui | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.