Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10716851 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
Diamètre (métrique) externe du col:
2,6 cm
3,1 cm
4,3 cm
Type de bouchon:
Bouchon à vis pour membrane
Bouchon à vis, Ventilé/Fermé
Graduations:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10716851
Marque: Corning™ 430183
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
  • En polycarbonate optiquement transparent
  • Convient aux applications de culture avec agitateur
  • Le bouchon plat permet d’avoir une bonne étanchéité aux liquides
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
  • Sans RNase ni DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,45 à 12,84 oz
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Polypropylène, PEHD vierge
Description Système Cell Factory EasyFill
Diamètre (métrique) externe du col 3,1 cm
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs
Graduations 25 ml
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Jetable Oui
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis pour membrane
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.