Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
Marque: Corning™ 431147
497.15 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polycarbonate optiquement transparent
- Convient aux applications de culture avec agitateur
- Bouchons d’aération disponibles pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Sans RNase ni DNase
Spécification
33,8 oz | |
Polypropylène, PEHD vierge | |
4,3 cm | |
Polystyrène | |
50 mL | |
25/Carton | |
Oui | |
Stérile |
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
1 L | |
For shaker culture applications, Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs | |
Vertical | |
1/Paquet | |
Large | |
Bouchon à vis, Ventilé/Fermé |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.