Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
Marque:  Corning™ 431144
532.55 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10022611
  • 650.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En polycarbonate optiquement transparent
  • Convient aux applications de culture avec agitateur
  • Bouchons d’aération disponibles pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
  • Sans RNase ni DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8,45 à 12,84 oz
Polypropylène, PEHD vierge
3,1 cm
Polystyrène
25 ml
50/Carton
Oui
Stérile
Noir
Système Cell Factory EasyFill
250 à 380 ml
Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs
Vertical
1/Paquet
Large
Bouchon à vis, Ventilé/Fermé
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot29924007 Type de certificatCertificat de qualité Date26/03/2025 Catalog Number431144
Numéro de lot29224006 Type de certificatCertificat de qualité Date26/03/2025 Catalog Number431144
Numéro de lot16624005 Type de certificatCertificat de qualité Date07/01/2025 Catalog Number431144
Numéro de lot10924004 Type de certificatCertificat de qualité Date25/09/2024 Catalog Number431144
Numéro de lot10224003 Type de certificatCertificat de qualité Date06/09/2024 Catalog Number431144
Nom du produit
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate > Ordinaire ; Ventilé ; 250 ml
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.