Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
Diamètre (métrique) externe du col:
2,6 cm
3,1 cm
4,3 cm
Type de bouchon:
Bouchon à vis pour membrane
Bouchon à vis, Ventilé/Fermé
Graduations:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Description
- En polycarbonate optiquement transparent
- Convient aux applications de culture avec agitateur
- Le bouchon plat permet d’avoir une bonne étanchéité aux liquides
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Sans RNase ni DNase
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 16,9 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Polypropylène, PEHD vierge |
| Description | Top style: Threaded, Système Cell Factory EasyFill |
| Diamètre (métrique) externe du col | 4,3 cm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs |
| Graduations | 50 ml |
| Type de goulot | Vertical |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.