Learn More
Corning™ Microplaques 384 puits à surface anti-fixation (NBS™)
Amélioration du rapport signal-bruit
Marque: Corning™ 3575BC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéales pour les essais homogènes comme les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence
- La surface modifiée du polymère est non ionique et hydrophile, réduisant ainsi la bio-interaction dans les puits afin de diminuer les coûts liés aux liaisons non spécifiques et aux réactifs
- Réduisent considérablement les liaisons de protéines et d’acides nucléiques aux polymères, maintiennent l’activité enzymatique et inhibent l’adhérence d’un certain nombre de lignées cellulaires. Stables avec les solutions aqueuses contenant de l’EtOH
- Utilisation dans une plage de températures comprise entre 4°C et 37°C (39°F et 99°F)
- Puits à fond plat
- Compatibles avec une large gamme de lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques
Plaques à code-barres génériques
- Format de code-barres Code 128 assurant la compatibilité avec la plupart des systèmes logiciels et de lecture de code-barres
- Pour éviter toute confusion, le traitement de surface des puits de microplaque est facilement identifiable
- Étiquettes appliquées sur les quatre côtés de la plaque Aucun numéro de séquence en double
Spécification
Code-barres inclus | |
Sans couvercle | |
Noir | |
PS | |
20 à 80 μl | |
Non liant | |
Pour des dosages homogènes tels que les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence | |
10/boîte | |
4deg; à 37deg;C |
Étalon | |
16 x 24 | |
Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques | |
384 | |
Non stérile | |
Plat | |
50/carton | |
39deg;F à 99deg;F | |
Noir |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
7Minutes
26Secondes
46Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaques 384 puits à surface anti-fixation (NBS™) > Standard, à bride basse, avec étiquettes à code-barres ; Noir ; Plat ; NBS ; Non
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu