Learn More
Corning™ Microplaques NBS™ à 384 puits avec fond plat transparent, en PS, à rebord bas, sans couvercle, non stériles
GREENER_CHOICE
Solution idéale pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages Les microplaques NBS™ en PS, à fond plat transparent et à 384 puits Corning™ ont des plaques à parois noires pour offrir une faible fluorescence de fond, une dispersion de lumière minimale et des interférences réduites.
Marque:  Corning™ 3766
Code produit. 15575283
  • 1600.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les plaques à paroi noire offrent une faible fluorescence de fond, une dispersion de lumière minimale et des interférences réduites
  • La surface anti-fixation (NBS™) est une technologie Corning exclusive utilisée sur les microplaques en PS pour créer une surface hydrophile non ionique (de type oxyde de polyéthylène) qui réduit au maximum les interactions moléculaires
  • Produit idéal pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages
  • Produit adapté aux dosages par fluorescence à l’aide de lecteurs de plaques avec système de détection à partir du haut ou du bas
  • Volume utile recommandé de 20 à 80 μl
  • Conformité aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement des microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Noir
384
Non stérile
Carré
16 x 24
PS
20 à 80 μl
Non liant
25
Nom du produit
Corning™ Microplaques NBS™ à 384 puits avec fond plat transparent, en PS, à rebord bas, sans couvercle, non stériles > Noires ; NBS ; Volume utile de 20 à 80 μl