Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
GREENER_CHOICE
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques rigides en PS blanches ou noires à 384 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
Marque:  Corning™ 3820
489.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10109202
  • 549.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Permettent de réduire les interférences entre les puits pendant les essais de luminescence et de fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
(NBS) est une technologie Corning exclusive utilisée sur les microplaques en PS visant à créer une surface hydrophile non ionique (de type polyéthylène oxyde) qui minimise les interactions moléculaires.
Anti-fixation
PS
5 à 40 μl
Non liant
Plat
50/boîte
50/boîte
Sans couvercle
16 x 24
Noir
384
Non stérile
50 μl
Réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et augmenter le rapport signal-bruit des dosages
10/boîte