Learn More
Corning™ Système CoolBox™ XT
Assurent le refroidissement ou la congélation des échantillons sans glace, électricité ou batteries.
590.00€ - 1431.68€
Spécification
Description | Système de refroidissement de paillasse |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Gamme de produits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Gamme de produits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15562791
|
Corning™
432021 |
Violet | Support et un noyau réfrigérant | CoolBox XT |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15572791
|
Corning™
432022 |
Vert | Support et un noyau de refroidissement | CoolBox XT |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15582791
|
Corning™
432023 |
Orange | Support et un noyau réfrigérant | CoolBox XT |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15592791
|
Corning™
432024 |
Rose | Support et un noyau réfrigérant | CoolBox XT |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15502801
|
Corning™
432025 |
Violet | Support et deux noyaux de refroidissement | CoolBox 2XT |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15512801
|
Corning™
432026 |
Vert | Support et deux noyaux de refroidissement | CoolBox 2XT |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15522801
|
Corning™
432027 |
Orange | Support et deux noyaux de refroidissement | CoolBox 2XT |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15532801
|
Corning™
432028 |
Rose | Support et deux noyaux de refroidissement | CoolBox 2XT |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15552801
|
Corning™
432030 |
Green | CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M24 | CoolBox XT M24 system |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15572801
|
Corning™
432032 |
Green | CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR | CoolBox XT PCR Strip system |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15582801
|
Corning™
432033 |
Green | CoolBox 2XT System, CoolRack PCR96, SBS-Compatible CoolRack XT M24 | CoolBox 2XT PCR system |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- S’adaptent à différents formats d’échantillons et différentes températures
- La conception modulaire peut accueillir un large éventail de tubes à échantillons et de plaques
- Permettent un refroidissement jusqu’à 16 heures ou la congélation jusqu’à 8 heures avec un seul noyau de refroidissement Corning XT
- Réduisent le risque de contamination de la glace
- Disponibles en systèmes à simple ou double capacité
- Les noyaux de refroidissement ou de congélation internes garantissent des heures de refroidissement de 0,5°C à 4°C ou de congélation d’échantillon de −20°C à 0°C
- Peuvent être utilisés avec de la glace sèche
- Compatibles avec les modules d’échantillons thermo-conducteurs Corning CoolRack™ et Corning CoolSink™
Spécification
Système de refroidissement de paillasse |