Learn More
Corning™ Système CoolBox™ XT
Assurent le refroidissement ou la congélation des échantillons sans glace, électricité ou batteries.
Marque:  Corning™ 432032
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Code produit. 15572801
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
'Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.'
(Discontinued: 432032; Suggested Replacement: 432022 + 432054)
Ready to Use PCR Strip CoolBox XT System CoolBox System comes complete with CoolBox, cooling core and PCR CoolRack module.
  • For use with 6 strip wells and 12 microfuge tubes (1.5 to 2.0 mL)
  • Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M-PCR
  • Suggested application: PCR/qPCR strip well and reagent tube preparation
Spécification
Spécification
Benchtop cooling system
Cool Box
12 (1.5 to 2 mL Microfuge Tubes)
CoolBox XT PCR Strip system
Green
Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR
4 kg