Learn More
Corning™ Système CoolBox™ XT
Assurent le refroidissement ou la congélation des échantillons sans glace, électricité ou batteries.
Marque:  Corning™ 432023
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 15582791
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
Description
Les systèmes de refroidissement de paillasse CoolBox XT Corning assurent un refroidissement ou une congélation des échantillons sans glace, électricité ou batterie. Les systèmes CoolBox sont polyvalents et s’adaptent à une variété de formats d’échantillons et de températures. La conception modulaire permet l’utilisation de modules d’échantillons thermo-conducteurs CoolRack™ et CoolSink™ pour contenir,n entre autres, des microtubes à centrifuger, des flacons cryogéniques, des tubes ou des plaques PCR, des plaques de dosage
  • Se compose d’une base, d’une cartouche ou d’un noyau de refroidissement et d’un couvercle
  • Comprend un collier aimanté et un indicateur de température de 1 à 8°C permettant la lecture correcte de la température.
  • À utiliser avec tout module de tubes CoolRack Corning à 30 places
  • Les noyaux de refroidissement ou de congélation internes fournissent 0,5° à 4°C pendant plus de 10 heures avec couvercle ouvert et plus de 16 heures avec couvercle fermé
  • Les systèmes CoolBox peuvent également être utilisés avec de la glace sèche pour créer une station de travail compacte, portative et à congélation rapide pour les bactéries, les virus ou les protéines.
  • Spécification
    Spécification
    Système de refroidissement de paillasse
    Boîte de refroidissement
    30 Place
    CoolBox XT
    Orange
    Permet le refroidissement pendant 16 heures, la congélation pendant 8 heures
    Support et un noyau réfrigérant
    3 kg