Learn More
Corning™ Système CoolBox™ XT
Assurent le refroidissement ou la congélation des échantillons sans glace, électricité ou batteries.
Marque: Corning™ 432030
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- S’adaptent à différents formats d’échantillons et différentes températures
- La conception modulaire peut accueillir un large éventail de tubes à échantillons et de plaques
- Permettent un refroidissement jusqu’à 16 heures ou la congélation jusqu’à 8 heures avec un seul noyau de refroidissement Corning XT
- Réduisent le risque de contamination de la glace
- Disponibles en systèmes à simple ou double capacité
- Les noyaux de refroidissement ou de congélation internes garantissent des heures de refroidissement de 0,5°C à 4°C ou de congélation d’échantillon de −20°C à 0°C
- Peuvent être utilisés avec de la glace sèche
- Compatibles avec les modules d’échantillons thermo-conducteurs Corning CoolRack™ et Corning CoolSink™
Spécification
Benchtop cooling system | |
Cryo Storage Box | |
24 (1.5 mL or 2 mL Cryogenic Vials) | |
CoolBox XT M24 system |
Green | |
Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours | |
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M24 | |
4 kg |