Learn More
Corning™ Système CoolBox™ XT
Assurent le refroidissement ou la congélation des échantillons sans glace, électricité ou batteries.
Marque: Corning™ 432022
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
Les systèmes de refroidissement de paillasse CoolBox XT Corning assurent un refroidissement ou une congélation des échantillons sans glace, électricité ou batterie. Les systèmes CoolBox sont polyvalents et s’adaptent à une variété de formats d’échantillons et de températures. La conception modulaire permet l’utilisation de modules d’échantillons thermo-conducteurs CoolRack™ et CoolSink™ pour contenir,n entre autres, des microtubes à centrifuger, des flacons cryogéniques, des tubes ou des plaques PCR, des plaques de dosageSpécification
Système de refroidissement de paillasse | |
Permet le refroidissement pendant 16 heures, la congélation pendant 8 heures | |
CoolBox XT |
Vert | |
Support et un noyau de refroidissement |