Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Contour™
Robustes, protectrices, élégantes, confortables et légères, avec 21 g de résistance, les lunettes de sécurité CONTOUR™ sont certifiées pour une qualité optique parfaite avec des propriétés anti-buée et anti-rayures.
Marque: Bollé Safety CONTPSI
9.89 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponible avec des verres en polycarbonate transparents avec revêtement anti-buée et anti-rayures ou avec des verres en polycarbonate ESP teintés avec revêtement anti-rayures
- Le revêtement ESP filtre 61 % de la lumière bleue, 63 % de la lumière visible et 100 % des UVB / UVA (lumière solaire UV).
- Avec pont de nez et branches confortables en TPE
Spécification
Norme européenne | |
Transparent | |
1paire | |
Polycarbonate |
Antibuée, Anti-rayures | |
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate | |
Oui |
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
CONTOUR
Taille: 752.3 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité Contour™ > Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu