Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Sportstyle 9193
15.01 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Marron clair (CBR65)
Miroir argenté
Transparent
Transparents
Vert clair
Revêtement de la lentille:
Anti-buée
Description
- Lunettes de sécurité innovantes dotées d’une conception sportive qui associe fonctionnalité et sécurité
- La construction ultra-légère ne pèse que 23 grammes
- Pont de nez souple et réglable avec branches antidérapantes et souples pour un ajustement sans pression
- La géométrie des verres garantit une vision optimale
Revêtement Supravision AR
- À l’intérieur : Anti-reflets
- Extérieur : Anti-reflets
- Idéal pour travailler dans des conditions d’éclairage fort ou mixte
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Extreme
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Antirayures
- Idéal pour les zones de travail avec une exposition à long terme à la condensation et des niveaux élevés de saleté
Revêtement Supravision Plus
- À l’intérieur : Anti-buée et anti-rayures
- Extérieur : Anti-buée et anti-rayures
- Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Revêtement Supravision Variomatic
- À l’intérieur : Antibuée
- Extérieur : Antirayures
- Les filtres à coloration automatique s’assombrissent automatiquement en 10 secondes et s’éclaircissent après 30 secondes
- Convient aux zones de travail avec un déplacement fréquent entre l’intérieur et l’extérieur et de la lumière vers l’obscurité
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Type de lentille | Supravision Extreme |
Teinte de la lentille | Marron clair (CBR65) |
Couleur de la monture | Blanc, noir |
Modèle | Sportstyle 9193 |
Poids (métrique) | 23 g |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |
Protection UV | UV 400 |
Labeling | W 166 FT CE - 5-1,4 W1 FTKN CE |