Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambrés
Gris
I/E miroir
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3.0
Teinte de soudage 5.0
Transparent
Type de lentille:
Polarisé
Description
- Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
- La conception offre une excellente couverture et un grand champ de vision grâce aux deux verres à demi-monture
- Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV) conformément aux normes européennes
- Poids : 27 g
- Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un port sûr et confortable
- Plaquettes nasales douces pour le confort de port
- Revêtement antibuée Scotchgard™ de qualité supérieure répondant aux exigences en termes de marquage K et N sur les verres standard transparents, gris et ambrés
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Couleur de la monture | Gris |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
3M SecureFit protective eyewear
-
3M Scotchgard anti-fog coating technology
-
3M SecureFit protective eyewear 600 series
Documents
Product Information
Datasheets
7100112717
Taille: 175.9 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu