Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Contour™
Click to view available options
Protection UV:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Disponible avec des verres en polycarbonate transparents avec revêtement anti-buée et anti-rayures ou avec des verres en polycarbonate ESP teintés avec revêtement anti-rayures
- Le revêtement ESP filtre 61 % de la lumière bleue, 63 % de la lumière visible et 100 % des UVB / UVA (lumière solaire UV).
- Avec pont de nez et branches confortables en TPE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme européenne |
| Revêtement de la lentille | Anti-rayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Protection UV | Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido