Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Contour™
Robustes, protectrices, élégantes, confortables et légères, avec 21 g de résistance, les lunettes de sécurité CONTOUR™ sont certifiées pour une qualité optique parfaite avec des propriétés anti-buée et anti-rayures.
Marque:  Bollé Safety CONTPSI
Code produit. 15501956
  • 156.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible avec des verres en polycarbonate transparents avec revêtement anti-buée et anti-rayures ou avec des verres en polycarbonate ESP teintés avec revêtement anti-rayures
  • Le revêtement ESP filtre 61 % de la lumière bleue, 63 % de la lumière visible et 100 % des UVB / UVA (lumière solaire UV).
  • Avec pont de nez et branches confortables en TPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Norme européenne
Transparent
1paire
Polycarbonate
Antibuée, Anti-rayures
Lunettes de sécurité
Polycarbonate