Learn More
Contec™ Cadres de tête de serpillère à franges plate QuickTask™
Les cadres de tête de balai-serpillère à charnière plate Contec™ QuickTask™ sont durables, légers et exclusivement conçus pour le système de balai-serpillère Contec™ QuickTask™.
Marque: Contec™ 2906
184.63 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponibles en PP bleu ou en acier inox
- Autoclavable
- Compatibles avec la plupart des solutions de désinfectant et solvants courants
- Le système QuickTask™ comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
- Le système QuickTask™ est parfaitement adapté au nettoyage des sols, notamment des sols et grilles perforés des salles blanches.
Spécification
40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in) | |
White | |
Autoclavable | |
Poignée en acier inoxydable Contec™ QuickConnect™ 60 po (réf. cat. Fisher n° 19168798) | |
No |
Support de tête d’essoreuse | |
Non stérile | |
Reusable | |
Idéalement adapté au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, y compris les sols et les grilles perforés des salles blanches. | |
Protection de sonde acier inoxydable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
23Heures
5Minutes
9Secondes
46Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %